4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluoropyridin-4-amine
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 99.3 CHF
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,098 g/mol
Melting Pt: 124…128 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436089
CAS-Nummer: 63489-58-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III