1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G
PC9696-5G
PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA
114
CHF
APOSPC9696-1G
APOSPC9696-5G
APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon 95+%
1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel:
C₁₀H₁₀FNO MW: 179,19 g/mol Melting Pt: 54…57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00138504 CAS-Nummer: 54660-08-1 |