6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 220 CHF
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Melting Pt: 173…176 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00069703
CAS-Nummer: 2795-41-7