2-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9671-5G
PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA
40.1
CHF
APOSPC9671-5G
APOSPC9671-25G
2-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
2-Chlor-3-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Melting Pt: 55…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407966 CAS-Nummer: 874781-08-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |