2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 298 CHF
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458154
CAS-Nummer: 501420-63-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III