α,3-Dibrom-4-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 627 CHF
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibrom-4-fluortoluol 98%
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/0.5mmHg
Melting Pt: 41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037367
CAS-Nummer: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8,II