2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)-4-thio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 864 CHF
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formel: C₁₀H₆F₃N₃S
MW: 257,24 g/mol
Melting Pt: 145…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139802
CAS-Nummer: 338418-16-9