2-Amino-5-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 71.5 CHF
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorphenol 97%
2-Amino-5-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Melting Pt: 135…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671759
CAS-Nummer: 53981-24-1