1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9620-1G
PC9620-25G
PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA
50.6
CHF
APOSPC9620-1G
APOSPC9620-25G
APOSPC9620-5G
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀Cl₂FN₅ Melting Pt: 209…213 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126332 CAS-Nummer: 915071-41-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)