2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 467 CHF
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid 95%
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291.5 g/mol
Siedepunkt: 265…267 °C
Dichte: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094561
CAS-Nummer: 351003-42-4
UN: 3265
ADR: 8 II