3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-2-fluorophenyl)borane, 3-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid, 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
PC9594-1G PC9594-5G PC9594-25G
APOSPC9594-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9594-1G APOSPC9594-5G APOSPC9594-25G
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Melting Pt: 223 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664224
CAS-Nummer: 352535-82-1