5-Fluorobenzoxazole 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9577-1G
PC9577-250MG
PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA
94
CHF
APOSPC9577-1G
APOSPC9577-250MG
APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Formel:
C₇H₄FNO MW: 137,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458151 CAS-Nummer: 221347-71-3 |