3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 418 CHF
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂
Siedepunkt: 129…132 °C/5.25mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424489
CAS-Nummer: 808764-41-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III