2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 1840 CHF
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇HF₇O
Siedepunkt: 91 °C/70mmHg
Melting Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155984
CAS-Nummer: 2787-79-3