m,α,α,α-Tetrafluoranisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-25GEA 158 CHF
APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α,α,α-Tetrafluoranisol 99%
m,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 100…105 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236323
CAS-Nummer: 1077-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III