2-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
Melting Pt: 204…206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862084
CAS-Nummer: 51446-30-1