2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylglycine
PC9482-1G
PC9482-500MG
PC9482-5G
APOSPC9482-1GEA
330
CHF
APOSPC9482-1G
APOSPC9482-500MG
APOSPC9482-5G
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₄S MW: 359,33 g/mol Melting Pt: 169…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172802 CAS-Nummer: 250714-41-1 |