1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9466-1G PC9466-500MG
APOSPC9466-1GEA 800 CHF
APOSPC9466-1G APOSPC9466-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₆N₂OS
MW: 354,28 g/mol
Melting Pt: 70…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01936008
CAS-Nummer: 400751-40-8