{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9464-1G PC9464-500MG PC9464-5G
APOSPC9464-1GEA 639 CHF
APOSPC9464-1G APOSPC9464-500MG APOSPC9464-5G
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₆N₂O₂
MW: 340.23 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172663
CAS-Nummer: 318469-40-8