1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9459-1G
PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA
731
CHF
APOSPC9459-1G
APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅F₃N₂O₂S Melting Pt: 255…258 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01814674 CAS-Nummer: 338982-15-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |