2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 330 CHF
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₂
MW: 245,2 g/mol
Melting Pt: 62…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00232083
CAS-Nummer: 338424-38-7