(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 55.7 CHF
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095402
CAS-Nummer: 194240-75-0