4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G
PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA
457
CHF
APOSPC9440-25G
APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd 97%
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ Melting Pt: 96…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173650 CAS-Nummer: 56442-17-2 |