Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butyrate
PC9424-10G PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-10GEA 655 CHF
APOSPC9424-10G APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
MW: 306,24 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793100
CAS-Nummer: 339101-25-6