Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzoate
PC9414-1G
PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA
460
CHF
APOSPC9414-1G
APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₀FNO₅ MW: 291.24 g/mol Melting Pt: 101…103 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00138765 CAS-Nummer: 320417-11-6 |