2-Amino-4,6-difluorphenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 272 CHF
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorphenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,1068 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862077
CAS-Nummer: 133788-83-7