2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 33.2 CHF
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Siedepunkt: 161…162 °C
Dichte: 1.753 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 78.3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094041
CAS-Nummer: 351003-21-9