Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9391-1G PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-1GEA 639 CHF
APOSPC9391-1G APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
Melting Pt: 91…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793102
CAS-Nummer: 339101-34-7