Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9390-1G PC9390-500MG PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA 486 CHF
APOSPC9390-1G APOSPC9390-500MG APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Formel: C₁₈H₁₃FN₂O₂
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00232259
CAS-Nummer: 339010-38-7