2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Carboxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamidine
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 330 CHF
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₂
MW: 246,19 g/mol
Melting Pt: 204…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935986
CAS-Nummer: 338982-13-1