[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Fluorobenzenesulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9379-1G PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA 800 CHF
APOSPC9379-1G APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S
MW: 338.28 g/mol
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172654
CAS-Nummer: 318469-24-8