[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Fluorophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9370-1G PC9370-500MG PC9370-5G
APOSPC9370-1GEA 639 CHF
APOSPC9370-1G APOSPC9370-500MG APOSPC9370-5G
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂OS
MW: 306.28 g/mol
Melting Pt: 66…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172648
CAS-Nummer: 318239-65-5