2,4,5-Trifluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
2,4,5-Trifluorzimtsäure 98%
2,4,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202.13 g/mol
Melting Pt: 184…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061211
CAS-Nummer: 247170-17-8