1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G
PC9357-500MG
PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA
639
CHF
APOSPC9357-1G
APOSPC9357-500MG
APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Formel:
C₁₃H₁₃FN₂O₂S MW: 280,32 g/mol Melting Pt: 121…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00215160 CAS-Nummer: 338422-62-1 |