N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC9356-1G
PC9356-500MG
PC9356-5G
APOSPC9356-1GEA
330
CHF
APOSPC9356-1G
APOSPC9356-500MG
APOSPC9356-5G
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Formel:
C₈H₈FN₃O₂ Melting Pt: 223…226 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00119047 CAS-Nummer: 338395-87-2 |