4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 908 CHF
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₃FO₃
MW: 260,27 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202628
CAS-Nummer: 321432-05-7