4-(Trifluormethylthio)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9326-1G
PC9326-25G
PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA
140
CHF
APOSPC9326-1G
APOSPC9326-25G
APOSPC9326-5G
4-(Trifluormethylthio)benzylamin 98%
4-(Trifluormethylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃NS MW: 207.21 g/mol Siedepunkt: 224…225 °C Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190129 CAS-Nummer: 128273-56-3 UN: 3267 ADR: 8 II |