4-Brom-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08459288
CAS-Nummer: 161622-14-6