2-Fluor-6-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 55.7 CHF
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluor-6-methylbenzaldehyd 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258962
CAS-Nummer: 117752-04-2