3-Brom-5-fluorphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 62.7 CHF
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Brom-5-fluorphenylessigsäure 98%
3-Brom-5-fluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258961
CAS-Nummer: 202000-99-5