α,3-Dibrom-5-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibrom-5-fluortoluol 98%
α,3-Dibrom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Flash-Pt: 106 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258959
CAS-Nummer: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8,III