Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 123 CHF
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
MW: 306,24 g/mol
Melting Pt: 110…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00112557
CAS-Nummer: 91041-20-2