2,3,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9241-25G
APOSPC9241-25GEA 0 CHF
APOSPC9241-25G
2,3,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,3,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083542
CAS-Nummer: 67640-33-9