2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9219-1G
PC9219-250MG
PC9219-5G
APOSPC9219-1GEA
31.4
CHF
APOSPC9219-1G
APOSPC9219-250MG
APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Melting Pt: 173…178 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741353 CAS-Nummer: 505084-59-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |