5-Amino-2-(trifluormethyl)benzimidazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 64.5 CHF
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluormethyl)benzimidazol 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
Melting Pt: 185…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632182
CAS-Nummer: 3671-66-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III