Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 585 CHF
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
MW: 376,34 g/mol
Melting Pt: 212…214 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794680
CAS-Nummer: 338968-28-8