(2-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 29.7 CHF
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Melting Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800744
CAS-Nummer: 883531-28-0