4'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9188-1G PC9188-5G PC9188-10G
APOSPC9188-1GEA 140 CHF
APOSPC9188-1G APOSPC9188-5G APOSPC9188-10G
4'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
4'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08532499
CAS-Nummer: 851262-98-1