4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G
PC9163-5G
PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA
26.2
CHF
APOSPC9163-1G
APOSPC9163-5G
APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.1300 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C/8mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272402 CAS-Nummer: 65754-26-9 |