2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 69.6 CHF
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,82 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08532500
CAS-Nummer: 959997-88-7